Documenti fondamentali
MTCB12003
MTC Bio Western Blot Box
L × W × D 2 7/8 in. (7.3 cm) × 1 3/16 in. (3 cm) × 3/4 in. (1.9 cm), clear
Sinonimo/i:
multi blot box, stacking western blot box
Scegli un formato
5 EA
22,90 €
22,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
22,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
22,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear
polystyrene
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
MTC Bio B1200-3
Lungh. × largh. × prof.
2 7/8 in. (7.3 cm) × 1 3/16 in. (3 cm) × 3/4 in. (1.9 cm)
Descrizione generale
Blot Box, 2 7/8 x 1 3/16 x 3/4in. (7.3 x 3 x 1.9cm), 5/pk
These Blot boxes are correctly matched to common blot sizes, enabling more blots to fit on shakers/rockers while keeping reagent and antibody usage to an absolute minimum. All corners are formed at 90˚ angles and the bottom surface is uniformly flat, further reducing consumption of costly reagents and antibodies. Black Blot boxes are light-blocking opaque for use with light sensitive samples.
Caratteristiche e vantaggi
  • A perfect box for every blot
  • Reduce antibody usage
  • Hinged lid minimizes evaporation
  • For halves, wholes, strips or minis
Note legali
MTC is a trademark of MTC Bio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)