Vai a
MSPS001
SILu™Pep Glucagon
synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
23201100
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
color
off-white
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Analysis Note
General Description
SILu™Pep Glucagon is a synthetic, stable isotope-labeled human peptide.
Sequence
HSQGTFTSDYSKY-Leu(U13C6)-DSRRAQDFVQW-Leu(U13C6)-MNT
Terminal modifications: N-Term: [H] C-Term: [OH]
Length (residues): 29
Label Incorporation
>= 98% as determined by mass spectrometry
Legal Information
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MSPS003MSPS002MSPS004
description
synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled
description
synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled
description
synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled
description
synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
off-white
color
off-white
color
off-white
color
off-white
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
supp_hazards
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
75-05-8
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)