Vai a
MSPS004
SILuPep C-peptide
synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled
Sinonimo/i:
Serotransferrin
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 μg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
220,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
23201100
220,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
color
off-white
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
SILuPep C-peptide is a synthetic, stable isotope-labeled human peptide.
Analysis Note
Sequence
EAEDLQVGQVELGGGPGAGSLQPLA-Leu(U13C6)-EGS-Leu(U13C6)-Q
Terminal modifications: N-Term: [H] C-Term: [OH]
Length (residues): 31
Label Incorporation
>= 98% as determined by mass spectrometry
Legal Information
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MSST0021MSST0064MSST0059
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized
form
liquid
form
dry pellets
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
color
off-white
color
-
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)