Documenti fondamentali
MED-HHPM
Sigma-Aldrich
Human Hepatocyte Plating Medium
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
Stato
liquid
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Human Hepatocyte Plating Medium is DMEM-based medium (serum added in separately) for attaching cells to cultureware. Base media shipped and stored refrigerated (~ 4 °C).
Applicazioni
See technical bulletin for protocols for use with LifeNet Health® Primary Human Hepatocytes.
Note legali
LifeNet Health is a registered trademark of LifeNet Health
Configurato per
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)