MBD0022
Inactivated Burkholderia pyrrocinia
Suitable for DNA extraction, PCR, sequencing and NGS, >10^8 bacteria/vial
Sinonimo/i:
PCR, Polymerase chain reaction
Scegli un formato
246,00 €
Scegli un formato
About This Item
246,00 €
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Stato
powder
Concentrazione
>10^8 bacteria/vial
tecniche
DNA extraction: suitable
DNA sequencing: suitable
PCR: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Read here how to use our standards to ensure data integrity for your microbiome research.
Applicazioni
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Turn to our Next-Gen Sequencing Oligos (NGSO) as a potential solution if you are experiencing high levels of adapter dimer formation with custom adapters sourced from other vendors.
DNA standards enhance metagenomics research integrity, offering precise species study and mixed community standards.