MAK556
Hypochlorite (Hypochlorous Acid) Assay Kit
sufficient for 200 colorimetric tests
Prodotti consigliati
applicazioni
environmental
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
cancer; genitourinary disorders
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
The Hypochlorite (Hypochlorous Acid) Assay Kit offers a sensitive absorption-based assay for measuring hypochlorite (hypochlorous acid) with high specificity. Upon selective reaction with hypochlorite (hypochlorous) the colorless Hypochlorite Sensor generates a strong color product. The color signal can be measured by an absorption microplate reader at ~580 nm. With this assay kit, trace amounts of hypochlorite can be detected.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)