MAK512
Malate Dehydrogenase Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Livello qualitativo
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
Alzheimer′s disease; neurological disorders; neurodegenerative disorders
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Linear detection range: 0.5 to 65 U/L
- Compatible with high-throughput handling systems.
Compatibilità
Principio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)