This kit is sufficient to perform 100 tests in a 96-well plate format, including standards and duplicates. Please see the link below to review the product data sheet: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/125/489/mak257bul.pdf
MAK257
Tyrosinase Inhibitor Screening Kit (Colorimetric)
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Prodotti consigliati
applicazioni
cosmetics
food and beverages
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
dermatological diseases
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Deficiency in tyrosinase causes albino, a condition in which the melanocytes are not able to produce melanin. This increases the risk of skin cancer.[1]
Caratteristiche e vantaggi
Compatibilità
Principio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
How many analisys this kit provide?
1 risposta-