MAK183
PDH Activity Assay Kit
Sufficient for 100 Colorimetric tests
Sinonimo/i:
Pyruvate Dehydrogenase Activity Assay Kit
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 colorimetric tests
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
neurological disorders; cancer
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PDHA1(5160) , PDHA2(5161) , PDHB(5162) , PDHX(8050)
mouse ... PDHA1(18597) , PDHA2(18598) , PDHB(68263) , PDHX(27402)
rat ... PDHA1(29554) , PDHA2(117098) , PDHB(289950) , PDHX(311254)
Descrizione generale
Applicazioni
Compatibilità
Principio
Solo come componenti del kit
- PDH Assay Buffer
- PDH Substrate
- PDH Developer
- NADH Standard
- PDH Positive Control
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)