MAK065
Lactate Assay Kit II
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinonimo/i:
Lactic Acid Assay Kit
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 colorimetric tests
applicazioni
cosmetics
food and beverages
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
endocrinological disorders, diabetes; cancer
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Compatibilità
Principio
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Articoli
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.