Documenti fondamentali
PHR3181
Supelco
Hexylene Glycol
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
Hexylene glycol, (±)-2-Methyl-2,4-pentanediol, MPD
Scegli un formato
250 MG
179,00 €
179,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
179,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CH2C(CH3)2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.17
Beilstein:
1098298
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
179,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1308200
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Tensione di vapore
0.02 mmHg ( 20 °C)
CdA
current certificate can be downloaded
Limite di esplosione
7.4 %
Confezionamento
pkg of 250 mg
Indice di rifrazione
n20/D 1.427 (lit.)
P. ebollizione
197 °C (lit.)
Punto di fusione
−40 °C (lit.)
Densità
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Applicazioni
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Risultati analitici
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota a piè di pagina
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959(changes by product) in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)