Documenti fondamentali
M9001
Sigma-Aldrich
16β-Methyl-16α,17α-epoxypregnenolone
≥98%
Sinonimo/i:
3β-Hydroxy-16β-methyl-16α,17α-epoxy-5-pregnen-20-one, 5-Pregnen-16α,17α-epoxy-16β-methyl-3β-ol-20-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H32O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
344.49
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥98%
Stringa SMILE
CC(=O)[C@@]12O[C@]1(C)C[C@H]3[C@@H]4CC=C5C[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]23C
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)