M7194
Monoclonal Anti-MEKK4 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone MEKK4-338, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MAP3K4
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MEKK4-338, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~182 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 10-20 μg/mL using total cell extract of HEK293T cells
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAP3K4(4216)
mouse ... Map3k4(26407)
rat ... Map3k4(308106)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- western blotting
- ELISA
- immunocytochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)