M6531
15-Methylpalmitic acid
≥98% (capillary GC)
Sinonimo/i:
15-Methylhexadecanoic acid
Saggio
≥98% (capillary GC)
Forma fisica
powder
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Tipo di lipide
saturated FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C17H34O2/c1-16(2)14-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-15-17(18)19/h16H,3-15H2,1-2H3,(H,18,19)
IIUXHTGBZYEGHI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3