Documenti
M6136
Sigma-Aldrich
Mordant yellow 10
Sinonimo/i:
5-(p-Sulfophenylazo)salicylic acid, disodium salt
About This Item
Colour Index:
14010
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12171500
Composizione
Dye content, ~80%