Documenti fondamentali
M6131
Sigma-Aldrich
MTH-DL-Tyrosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H12N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1C(=S)NC(Cc2ccc(O)cc2)C1=O
InChI
1S/C11H12N2O2S/c1-13-10(15)9(12-11(13)16)6-7-2-4-8(14)5-3-7/h2-5,9,14H,6H2,1H3,(H,12,16)
VYIBESPZQFAJRM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)