Documenti fondamentali
M5648
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methoxy-2-phenylethanol
liquid
Sinonimo/i:
β-Methoxyphenethyl alcohol, (+)-β-Methoxyphenethyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(OCH3)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
liquid
Colore
light yellow
Indice di rifrazione
n20/D 1.52 (lit.)
P. ebollizione
65 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[C@H](CO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-11-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-10H,7H2,1H3/t9-/m1/s1
JDTUPLBMGDDPJS-SECBINFHSA-N
Avvertenza
May darken on storage
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)