M4937
Anti-Melanocortin-3 Receptor antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MC3R
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 40 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse (predicted)
tecniche
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using rat brain homogenate extract
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Mc3r(17201)
rat ... Mc3r(29310)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol