Vai a
M4879
3-O-Methyl-D-glucopyranose
≥98% (GC)
Sinonimo/i:
3-O-Methyl-α-D-glucopyranose, 3-O-Methylglucose
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
189,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2.080,00 €
1.560,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.18
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
236-197-7
MDL number:
189,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
optical activity
[α]25/D 55 to 57 °, c = 1% (w/v) in water + trace NH4OH
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
mp
167-169 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
SMILES string
CO[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-6-4(9)3(2-8)13-7(11)5(6)10/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5-,6+,7+/m1/s1
InChI key
SCBBSJMAPKXHAH-OVHBTUCOSA-N
General description
3-O-Methyl-D-glucopyranose is a passive carrier-mediated transported glucose analogue. [1]
Application
Varying concentrations of 3-O-methyl-D-glucopyranose were used to measure responses of jejunal and ileal short circuit currents to determine maximal transport capacity and carrier affinity in a study to assess intestinal glucose transport in rats with diabetes mellitus. [2] It has also been used in a study to investigate nonmetabolizable glucose analogues and ornithine decarboxylase expression in LLC-PK1 cells. [1]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M9376M0779T2754
D-(+)-Turanose ≥98%
Sigma-Aldrich
T2754
D-(+)-Turanose
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
assay
≥98% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (HPLC and GC)
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
mp
167-169 °C (lit.)
mp
-
mp
111-113  °C
mp
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)