M3074
MMPIP
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-3-(4-pyridinyl)-isoxazolo[ 4,5-c]pyridin-4(5H)-one
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: ≥10 mg/mL
Ideatore
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C2=Cc3onc(-c4ccncc4)c3C(=O)N2C
InChI
1S/C19H15N3O3/c1-22-15(12-3-5-14(24-2)6-4-12)11-16-17(19(22)23)18(21-25-16)13-7-9-20-10-8-13/h3-11H,1-2H3
PDWYBOZNEVALOV-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Sigma-Aldrich offers many products related to G-protein family glutamate receptors for your research needs.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience