Vai a
M216
MDL 105,519
≥98% (HPLC), NMDA receptor antagonist, solid
Sinonimo/i:
(E)-4,6-Dichloro-3-(2-phenyl-2-carboxyethenyl)indole-2-carboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
645,00 €
548,25 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2580,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H11Cl2NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.19
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
548,25 €
Prezzo di listino645,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
MDL 105,519, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
SMILES string
OC(=O)C(=C/c1c([nH]c2cc(Cl)cc(Cl)c12)C(O)=O)\c3ccccc3
InChI
1S/C18H11Cl2NO4/c19-10-6-13(20)15-12(16(18(24)25)21-14(15)7-10)8-11(17(22)23)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,21H,(H,22,23)(H,24,25)/b11-8-
InChI key
LPWVUDLZUVBQGP-FLIBITNWSA-N
Gene Information
human ... GRIN1(2902)
rat ... Grin1(24408)
Biochem/physiol Actions
MDL 105,519 is a high affinity N-methyl-D-aspartate (NMDA) glutamate receptor antagonist at the glycine site. It inhibits NMDA-dependent responses.
Legal Information
Sold under exclusive license from Hoechst Marion Roussel, Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SAB2500698ABN99MAB363
MDL 105,519 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
M216
MDL 105,519
description
≥98% (HPLC), solid
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
clone 54.1, Chemicon®, from mouse
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
buffered aqueous solution
form
-
form
-
Gene Information
human ... GRIN1(2902)
rat ... Grin1(24408)
Gene Information
human ... GRIN1(2902)
Gene Information
human ... GRIN1(2902)
mouse ... Grin1(14810)
rat ... Grin1(24408)
Gene Information
frog ... Grin1(780048)
human ... GRIN1(2902)
rat ... Grin1(24408)
rhesus monkey ... Grin1(574380)
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)