Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 190,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12NO5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.17
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
solid
190,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: <4 mg/mL, H2O: <4 mg/mL
SMILES string
CC(N)(C(O)=O)c1ccc(cc1)P(O)(O)=O
InChI
1S/C9H12NO5P/c1-9(10,8(11)12)6-2-4-7(5-3-6)16(13,14)15/h2-5H,10H2,1H3,(H,11,12)(H2,13,14,15)
InChI key
PAONCRJPUQXPRW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Group III/II metabotropic glutamate (mGluR) receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (NMR) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility DMSO: <4 mg/mL, H2O: <4 mg/mL | solubility 0.1 M NaOH: 15 mg/mL | solubility DMSO: ≥2 mg/mL, H2O: insoluble | solubility H2O: soluble |
| color off-white | color - | color white | color white to off-white |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?