Vai a
B7535
BIS-TRIS
BioXtra, ≥98.0% (titration)
Sinonimo/i:
2,2-bis(idrossimetil)-2,2′,2″-nitrilotrietanolo, 2-bis(2-idrossietil)ammino-2-(idrossimetil)-1,3-propandiolo, Bis(2-idrossietil)ammino-tris(idrossimetil)metano
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
81,80 €
61,35 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
232,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
955,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H19NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.24
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-237-7
Beilstein/REAXYS Number:
2205275
MDL number:
61,35 €
Prezzo di listino81,80 €Risparmia il 25%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98.0% (titration)
form
powder
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
pH
9.0-10.1 (20-25 °C, 1 M in H2O)
useful pH range
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
InChI key
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Ottimizzazione dell'isolamento degli esosomi. La ricerca sull'ottimizzazione dell'isolamento degli esosomi ha sottolineato l'utilità del BIS-TRIS nella messa a punto di sistemi tampone che migliorano l'accuratezza dell'analisi delle dimensioni e della morfologia degli esosomi, fondamentale per le applicazioni diagnostiche (Ishii et al., 2023).
Other Notes
Confronta agevolmente le specifiche dei prodotti BIS-TRIS con la tabella delle specifiche BIS-TRIS.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B9754B442914879
BIS-TRIS BioXtra, ≥98.0% (titration)
Sigma-Aldrich
B7535
BIS-TRIS
BIS-TRIS ≥98.0% (titration)
Sigma-Aldrich
B9754
BIS-TRIS
BIS-TRIS BioPerformance Certified, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98.0%
Sigma-Aldrich
B4429
BIS-TRIS
BIS-TRIS BioUltra, ≥99.0% (NT)
Sigma-Aldrich
14879
BIS-TRIS
description
BioXtra, ≥98.0% (titration)
description
≥98.0% (titration)
description
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98.0%
description
BioUltra, ≥99.0% (NT)
assay
≥98.0% (titration)
assay
≥98.0% (titration)
assay
≥98.0%
assay
≥99.0% (NT)
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
200
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
BioUltra
form
powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
advanced drug delivery
diagnostic assay manufacturing
general analytical
microbiology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
pH
9.0-10.1 (20-25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
pH
-
pH
9.5-11.0 (25 °C, 1 M in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BIS-TRIS
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)