Vai a
B6032
BIS-TRIS hydrochloride
≥99.0% (titration)
Sinonimo/i:
2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol, 2-Bis(2-hydroxyethyl)amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Bis(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methane
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
79,60 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
264,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
744,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.310,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H19NO5 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.70
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
79,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99.0% (titration)
form
crystalline powder
useful pH range
5.8-7.2
pKa 
6.5
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5.ClH/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14;/h10-14H,1-7H2;1H
InChI key
VEYRVLHAMHQVTC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Phos-tag SDS-PAGE systems for phosphorylation profiling of proteins with a wide range of molecular masses under neutral pH conditions.: This research introduces the use of BIS-TRIS hydrochloride in Phos-tag SDS-PAGE systems to profile protein phosphorylation. The system operates under neutral pH conditions, making it suitable for analyzing proteins with diverse molecular weights. This method enhances the resolution of phosphorylated proteins, facilitating detailed phosphorylation studies crucial for understanding cellular signaling and protein function (Kinoshita et al., 2012).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B9754B7535B4429
BIS-TRIS ≥98.0% (titration)
Sigma-Aldrich
B9754
BIS-TRIS
BIS-TRIS BioXtra, ≥98.0% (titration)
Sigma-Aldrich
B7535
BIS-TRIS
BIS-TRIS BioPerformance Certified, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98.0%
Sigma-Aldrich
B4429
BIS-TRIS
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥98.0% (titration)
assay
≥98.0% (titration)
assay
≥98.0%
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
powder
form
crystalline powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
advanced drug delivery
diagnostic assay manufacturing
general analytical
microbiology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BIS-TRIS hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)