Documenti
M1257
Sigma-Aldrich
2-Mercaptopyridine
Sinonimo/i:
2-Pyridinethiol, 2-Pyridyl mercaptan
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5NS
Numero CAS:
Peso molecolare:
111.16
Beilstein:
105787
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
Punto di fusione
127-130 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Sc1ccccn1
InChI
1S/C5H5NS/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H,(H,6,7)
WHMDPDGBKYUEMW-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da