Documenti fondamentali
LIDFA45211-EP
Lid for Eppendorf(R) FA-45-24-11 Rotor
aerosol-tight, for 5424/5424R, aluminum
Sinonimo/i:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Codice UNSPSC:
41103913
Il prodotto LIDFA45211-EP al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
aluminum
Caratteristiche
aerosol-tight
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022653024 (NA)
Eppendorf® 5424703003 (EU)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 5424 R
for use with 5424
Descrizione generale
Aerosol-tight QuickLock rotor lid made of aluminum. It is ideal for the FA-45-24-11 rotor.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)