L8875
L-Leucine ethyl ester hydrochloride
About This Item
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)CC(C)C
InChI
1S/C8H17NO2.ClH/c1-4-11-8(10)7(9)5-6(2)3;/h6-7H,4-5,9H2,1-3H3;1H/t7-;/m0./s1
NOUDPBCEONUCOV-FJXQXJEOSA-N
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)