Documenti fondamentali
L8015
Sigma-Aldrich
Leu-Leu amide hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H25N3O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.CC(C)CC(N)C(=O)NC(CC(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C12H25N3O2.ClH/c1-7(2)5-9(13)12(17)15-10(11(14)16)6-8(3)4;/h7-10H,5-6,13H2,1-4H3,(H2,14,16)(H,15,17);1H
FEDQBHHEYDUKKJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)