L7042
Anti-Leukotriene B4 Receptor BLT2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse (predicted), human, rat (predicted)
Disponibilità
not available in Japan
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1 μg/mL using human tonsil
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LTB4R2(56413)
mouse ... Ltb4r2(57260)
rat ... Ltb4r2(114098)
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)