Vai a
E4504
cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid
≥99%
Sinonimo/i:
bis-Homo-γ-linolenic acid, Homo-γ-linolenic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
176,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
845,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)3(CH2CH=CH)3(CH2)6CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.48
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-233-0
Beilstein/REAXYS Number:
1796533
MDL number:
176,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
plant oil (Borage)
Quality Segment
assay
≥99%
form
viscous liquid
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
functional group
carboxylic acid
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13H,2-5,8,11,14-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-
InChI key
HOBAELRKJCKHQD-QNEBEIHSSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
L2378L1376E3635
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥98%
assay
≥99% (capillary GC)
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
biological source
plant oil (Borage)
biological source
plant oil (borage)
biological source
plant oil (safflower)
biological source
plant oil (Jojoba)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
viscous liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
143.6 °F - closed cup
flash_point_c
62 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Bonjour, quelle est la masse volumique du produit s'il vous plait ? Merci,
    1 risposta
    1. The density of the compound is approximately 0.9082 g/mL at 20 deg. C.