Documenti fondamentali
L5018
Sigma-Aldrich
Leucopyrokinin fragment 4-8
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
Phe-Thr-Pro-Arg-Leu-NH2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H49N9O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
631.77
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥97% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](NC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1)([C@@H](C)O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(N)=O
Azioni biochim/fisiol
The C-terminal pentapeptide of leucopyrokinin, retaining 30% of the activity of the parent.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
R J Nachman et al.
Biochemical and biophysical research communications, 137(3), 936-942 (1986-06-30)
Evaluation of analogs of the blocked insect myotropic neuropeptide leucopyrokinin (LPK) has demonstrated its relative insensitivity to amino acid substitution in the N-terminal in contrast to the C-terminal region. Truncated analogs of LPK without the first, second, and third N-terminal