L3759
Lectin from Bandeiraea simplicifolia (Griffonia simplicifolia)
biotin conjugate, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Bandeirea simplicifolia agglutinin, BS-I
About This Item
Prodotti consigliati
Coniugato
biotin conjugate
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
<250 μg per mL agglutination activity (using human blood group A erythrocytes.)
Composizione
Protein, ~85% E1%/280
Grado di funzionalizzazione
~5 mol biotin per mol protein
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
- for highlighting murine endothelial cells
- to identify fetal capillaries in endothelial immunohistochemical staining, conjugated with biotin
- to detect tumor total vessels
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3