Documenti fondamentali
L3411
Greiner multiwell plate lids
for standard multiwell plate, non-sterile
Sinonimo/i:
microplate lids, microtiter plate lids, multiwell plate lids
Scegli un formato
100 EA
60,40 €
60,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
60,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
60,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear polystyrene
colorless wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid
Confezionamento
case of 100
Produttore/marchio commerciale
Greiner 656101
Misura
96 well
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
  • Greiner multiwell plate lids are made of polystyrene.
  • Corner notches for proper orientation.
  • Robotics-friendly full- and Lo-profile skirt options.
  • Free of detectable RNase and DNase.
Corner notches for proper orientation. Robotics friendly full- and Lo-profile skirt options. RNase and DNase free.
Microplate Lid, Non-Sterile, Single Position, High Profile, without Condensation Rings
Altre note
Length: 127,5 mm; width: 85 mm; curvature +/- 300 μM. Lid height 9 mm.
Compatibilità
Non-Sterile Lid for Polystyrene MicroPlates, DNAse/RNAse, Human DNA and Pyrogen free.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. I am interested in these plate lids to fit M2936-100EA Grenier 96-well plates. Do the lids come in a single case of 100 or are they subdivided into 5-lid packages as the plates are?
    1 risposta
    1. These plates come in a bulk pack of 100 lids. They are non-sterile.