Documenti fondamentali
L3150
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LEF-1 (Transactivation Domain 236-242) antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 3A12, purified immunoglobulin
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A12, monoclonal
PM
antigen 55-57 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... LEF1(51176)
Immunogeno
synthetic peptide corresponding to amino acids 236-242 (DTSMSRF) of human LEF-1.
Stato fisico
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.5, containing 0.08% sodium azide.
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)