K1519
KM11060
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
7-Chloro-4-[4-[4-chlorophenyl)sulfonyl]-1-piperazinyl]quinoline
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CCN(CC2)c3ccnc4cc(Cl)ccc34
InChI
1S/C19H17Cl2N3O2S/c20-14-1-4-16(5-2-14)27(25,26)24-11-9-23(10-12-24)19-7-8-22-18-13-15(21)3-6-17(18)19/h1-8,13H,9-12H2
GIEHIZKCIZLXLF-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)