J2128
Anti-phospho-c-Jun (pSer63) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen 48 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
flow cytometry: 1:200
microarray: suitable
western blot (chemiluminescent): 1:1,000 using extract of NIH3T3 anisomycin or UV-treated cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer63)
Informazioni sul gene
human ... JUN(3725)
mouse ... Jun(16476)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?