Documenti fondamentali
I8255
Sigma-Aldrich
19-Iodocholesterol 3-acetate
~95% (TLC)
Sinonimo/i:
19-Iodo-5-cholesten-3β-ol 3-acetate, 5-Cholesten-19-iodo-3β-ol 3-acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H47IO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
554.59
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Saggio
~95% (TLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
IC[C@@](C1=CC2)(CC[C@H](OC(C)=O)C1)[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@](CC[C@]4([H])[C@H](C)CCCC(C)C)([H])[C@]4(C)CC3
InChI
1S/C29H47IO2/c1-19(2)7-6-8-20(3)25-11-12-26-24-10-9-22-17-23(32-21(4)31)13-16-29(22,18-30)27(24)14-15-28(25,26)5/h9,19-20,23-27H,6-8,10-18H2,1-5H3/t20-,23+,24+,25-,26+,27+,28-,29-/m1/s1
LVQSCLBKGHGMFF-KVHJHAPGSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J A Owoyale
Steroids, 38(2), 205-209 (1981-08-01)
Since 19-iodocholesterol ethyl and methyl ethers and 3 beta-iodo-5-cholestene localized in dog adrenal, the distribution of 19-iodocholesterol 3-acetate was similarly studied. This ester was concentrated by the dog adrenal to the same extent as 19-iodocholesterol. Despite a previous report that