Documenti fondamentali
I4259
Sigma-Aldrich
Iodoethane
Sinonimo/i:
Ethyl iodide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H5I
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.97
Beilstein:
505934
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Densità del vapore
5.38 (vs air)
Tensione di vapore
100 mmHg ( 18 °C)
Indice di rifrazione
n20/D 1.513 (lit.)
P. ebollizione
69-73 °C (lit.)
Punto di fusione
−108 °C (lit.)
Densità
1.940 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCI
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3
HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
127.4 °F - closed cup - (External MSDS)
Punto d’infiammabilità (°C)
53 °C - closed cup - (External MSDS)
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Iodometano purum, ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
67692
Iodometano
2-Naphthol 99%
Sigma-Aldrich
185507
2-Naphthol
Acetaminofene analytical standard
Sigma-Aldrich
A3035
Acetaminofene
Acetaminofene British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP371
Acetaminofene
Bromoethane reagent grade, 98%
Sigma-Aldrich
124052
Bromoethane
Iodometano contains copper as stabilizer, ReagentPlus®, 99.5%
Sigma-Aldrich
289566
Iodometano