I2533
Anti-phospho-Insulin Receptor Substrate-1 (pSer312) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Anti-phospho-IRS-1(pSer312)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:1000 using stimulated CHO cell line
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer312)
Informazioni sul gene
human ... IRS1(3667)
mouse ... Irs1(16367)
rat ... Irs1(25467)
Descrizione generale
Anti-phospho-IRS-1 (pSer312) specifically recognizes human IRS-1 (pSer312). It may react with mouse and rat (100% homology) IRS-1.
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?