I2273
3-Indoleacrylic acid
BioReagent, ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(3-Indolyl)acrylic acid, IAA
Scegli un formato
87,70 €
Scegli un formato
About This Item
87,70 €
Prodotti consigliati
Grado
Molecular Biology
for molecular biology
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
PM
187.19 g/mol
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H9NO2/c13-11(14)6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-7,12H,(H,13,14)/b6-5+
PLVPPLCLBIEYEA-AATRIKPKSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?