I0786
IGF1R (960-end), active, His tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
CD221, JTK13, MGC142170, MGC142172
About This Item
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PRECISIO® Kinase
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
224-302 nmol/min·mg
PM
~53 kDa
N° accesso UniProt
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... IGF1R(3480)
Azioni biochim/fisiol
WGK 1