Vai a
HT102A
Reticulum Stain Kit
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kit
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
659,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
659,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
The kit is based upon the method of Gordon and Sweets.
Application
Intended to demonstrate reticular fibers in paraffin sections.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HT15HT100AHT25A
Elastic Stain
Sigma-Aldrich
HT25A
Elastic Stain
description
-
description
-
description
-
description
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label.
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
form
solution
form
-
form
solution
form
solution
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • Ferric Ammonium Sulfate Solution (kit only) 500 mL
  • Gold Chloride Solution (kit only) 100 mL
  • Oxalic Acid Solution (kit only) 100 mL
  • Potassium Permanganate Solution (kit only) 100 mL
  • Silver Nitrate Solution (kit only) 50 mL
  • Sodium Hydroxide Solution (kit only) 100 mL
  • Sodium Thiosulfate Solution (kit only) 500 mL
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)