Documenti fondamentali
HS4427S
Centrifuge Tube
capacity 50 mL, natural, skirted bottom, pack of 500 ea (Bulk Wrap), sterile
Scegli un formato
500 EACH
233,00 €
233,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EACH
233,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.78
233,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
natural
skirted bottom
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap external threaded
graduations
Confezionamento
pack of 500 ea (Bulk Wrap)
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS4427S
Parametri
9,500 × g max. RCF
Diam. tappo
34.9 mm
Capacità
50 mL
Diam. tubo
29 mm
Compatibilità
suitable for (Centrifugation, vortexing)
Descrizione generale
The Conical, Skirted, Centrifuge Tubes are sterile with lot-to-lot traceability and easy tear packaging.
Caratteristiche e vantaggi
  • Conical Skirted Tube Volume- 50 mL
  • Lot-to-lot traceability with easy tear packaging
  • Writing area and flat polyethylene lids for easy labelling
  • Imprinted graduations at 5 mL intervals
  • Bulk wrap Sterile
  • Autoclavable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)