Documenti fondamentali
HS28724B
TrueNorth® Cool Container with Lid
Ice Pan, capacity 4 L, blue (polyurethane)
Sinonimo/i:
chiller box, cooling box, ice pan
Scegli un formato
1 EACH
119,00 €
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
119,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103025
NACRES:
NB.22
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
blue (polyurethane)
Lungh. × Largh. × Alt.
381 × 254 × 140 mm
Capacità
4 L
Descrizione generale
These durable containers for chilling temperature-sensitive samples have heavy insulation properties for the ultra cold. Cool containers are ideal for ice and ice-salt slurries.
Caratteristiche e vantaggi
  • made from single-nolded polyurethane
  • close-fit lid keeps evaporation to a minimum and features a comfortable recessed knob
  • lid nests under bucket to save space
  • for low-temperature use to -80°C at 1 bar
  • stackable
  • pour spout and large handles
Note legali
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)