Documenti fondamentali
HS27512A
OneRack® Test Tube Rack
Full, polyoxymethylene (fiberglass reinforced), size 72 wells, well diam. 16 mm, white
Scegli un formato
8 EA
182,00 €
182,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
8 EA
182,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
182,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polyoxymethylene (fiberglass reinforced)
Caratteristiche
Holds 72 x 16 mm tubes
Holds 72 x 5-10 mL tubes
Confezionamento
pk of 8 racks
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS27512A
Lungh. × Largh. × Alt.
12.7 × 25 × 7 cm
Misura
72 wells
Diam.pozzetto
16 mm
Colore
white
Descrizione generale
OneRack test tube rack is tough and more highly resistant to acids, bases, solvents, and heat. These durable racks are molded in a single, continuous piece. There is no assembly required and no detachable pieces.
Caratteristiche e vantaggi
  • molded coordinates for tube orientation
  • stable design for use in water baths
  • flat labeling area for easier identification
  • available in half and full rack sizes
  • Fiberglass reinforced POM offers the highest chemical and heat resistance (-40 to 140C)
  • Polypropylene offers good chemical and heat resistance (0 to 110C)
Note legali
OneRack is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)