per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
4 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 35,40 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS2201A
Feature:
Holds 13 mm Tube Rack,
Packaging:
pack of 4 inserts
35,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartifeature
Holds 13 mm Tube Rack,
packaging
pack of 4 inserts
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2201A
General description
Utility Tray Insert A for 13mm test tube rack with eight compartments.
Legal Information
Droplet is a trademark of Heathrow Scientific LLC
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| feature Holds 13 mm Tube Rack, | feature Holds 16 mm Tube Rack | feature - | feature - |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS2201A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS2201B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS2200A | manufacturer/tradename - |
| packaging pack of 4 inserts | packaging pack of 4 inserts | packaging pack of 4 bases and 1 lid | packaging - |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?