Documenti fondamentali
HS20631B
Sigma-Aldrich
Vacuum Bulb Without Tubing
capacity 85 mL, black
Scegli un formato
1 EACH
21,70 €
21,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
21,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
21,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
black
natural rubber
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS20631B
Lungh. × D.E. × Diam.
137 mm (5.4 in.) × 53 mm (2.1 in.) × 7.4 mm (0.3 in.), (hold diam.)
Capacità
85 mL
Descrizione generale
The vacuum/pressure bulb is ideal for gas sampling or for pumping gas through apparatus.
Caratteristiche e vantaggi
  • Ideal for gas sampling or for pumping gas through apparatus
  • Constructed of natural rubber
  • 85 mL volume, 0.3 in hole dia. (7.4 mm hole dia.)
  • Two rubber valves with PVC connections (tubing not supplied)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)