Documenti fondamentali
HS1424AA
Diamond shaped weigh boats
polystyrene, volume 5 mL, white
Sinonimo/i:
weigh dish, weighing boat, weighing dish, weighing pan
Scegli un formato
500 EA
34,30 €
34,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EA
34,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.35
34,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polystyrene
Confezionamento
pk of 500
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS1424AA
Lungh. × Largh. × Alt.
55 mm × 35 mm × 6 mm
Volume
5 mL
Colore
white
Descrizione generale
These flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss. Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Features a diamond shape that easily flexes for accurate pouring
  • Wide, flat bottom to resist tipping
  • Antistatic versions available
  • 2 color and 4 sizes
  • Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Temperature range -10 to 70°C (14 to 158°F)
  • Can be used with microwave moisture analyzers
  • All are FDA/food-grade compliant
  • Pack of 500
  • Disposable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)