Documenti fondamentali
HS120223
Weigh Boat
Medium, square blue polystyrene, Anti-static, pk of 500 ea
Sinonimo/i:
weigh boat, weigh dish, weighing dish, weighing pan
Scegli un formato
500 EA
58,20 €
58,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EA
58,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.35
58,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
square blue polystyrene
Misura
medium
Caratteristiche
Anti-static
Confezionamento
pk of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS120223
Lungh. × Largh. × Alt.
(85 mm) × 84 mm × 24 mm
Colore
blue
Descrizione generale
Flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss.
Caratteristiche e vantaggi
  • biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • temperature range -10 to 70C
  • disposable
  • shallow with a wide, flat bottom to resist tipping
  • rounded corners simplify transfer
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)