HPA025736
Anti-ACAT2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Sinonimo/i:
Anti-Acetyl-CoA acetyltransferase, Anti-Acetyl-CoA transferase-like protein, Anti-Cytosolic acetoacetyl-CoA thiolase
Scegli un formato
541,00 €
Scegli un formato
About This Item
541,00 €
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
Convalida avanzata
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
Sequenza immunogenica
LVSTRKGLIEVKTDEFPRHGSNIEAMSKLKPYFLTDGTGTVTPANASGINDGAAAVVLMKKSEADKRGLT
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACAT2(39)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Anti-ACAT2 antibody produced in rabbit has been used for western blotting.
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Linkage
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)